Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Hydrat, 99+%
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Beschreibung
MES hydrate is a zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid, known as Good’s buffer, is utilized for many biological applications. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES-Hydrat ist eine zwitterionische N-substituierte Aminosulfonsäure, bekannt als Good-Puffer, und wird für viele biologische Anwendungen verwendet. Es ist ein nützliches Auftrennungsmittel für sehr kleine Proteine auf Bis-Tris-Gelen. Es wird hauptsächlich als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Pufferlösungen dienen dazu, den pH-Wert in einer Vielzahl chemischer Anwendungen nahezu konstant zu halten.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
MES-Hydrat ist eine zwitterionische N-substituierte Aminosulfonsäure, bekannt als Good-Puffer, und wird für viele biologische Anwendungen verwendet. Es ist ein nützliches Auftrennungsmittel für sehr kleine Proteine auf Bis-Tris-Gelen. Es wird hauptsächlich als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Pufferlösungen dienen dazu, den pH-Wert in einer Vielzahl chemischer Anwendungen nahezu konstant zu halten.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MES hydrate |
Schmelzpunkt | ∽308°C (decomposition) |
Menge | 500 g |
Beilstein | 141319 |
Merck Index | 14,5902 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in organic solvents. |
Formelmasse | 195.24 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥99% |