Learn More
Emma Safety Footwear Merula Sicherheitsschuhe
Ein idealer Schuh für die Arbeit im Freien im Bauwesen, der Landwirtschaft und allen anderen Berufen, die gut geschützte, wasserabweisende Schuhe erfordern. Eine robuste, doppelt abgedichtete Polyurethan-Sohle stabilisiert die Füße und hält sie trocken und geschützt, selbst bei sintflutartigen Regenfällen.
201.00 € - 205.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Farbe | Braun |
Bauweise/Design | Merula |
Auskleidungsmaterial | Fell |
Material | Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13482089
|
Emma Safety Footwear
MM18154842 |
42 |
201.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13412089
|
Emma Safety Footwear
MM18154844 |
44 |
201.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15998281
|
Emma Safety Footwear
MM18154849 |
49 |
205.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Material aus Vollleder
- Futter aus Schaffell für Wärme
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Merula | |
Leder |
Braun | |
Fell | |
Stahl |