Learn More
Thermo Scientific™ Merlin™ Umwälzkühler
Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen, die eine kontinuierliche Versorgung zwischen 1000 und 4300 W Kühlkapazität für kritische Applikationen bieten.
Marke: Thermo Scientific™ 264225040002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Thermo Scientific™ Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen. Diese Umwälzkühler bieten eine Dauerkühlleistung zwischen 1000 und 4300 W für kritische Applikationen.
Thermo Scientific Merlin Umwälzkühler eignen sich ideal für Applikationen, bei denen die Wärme über einen breiten Temperaturbereich entzogen werden muss. Die Kühlplattform bietet fünf Kühlleistungen mit einem Temperaturbereich von -15 °C bis +35 °C und zeichnet sich durch leistungsstarke Kühlung bei einem robusten und kompakten Design aus. Dank zahlreicher Optionen wie verschiedene Pumpen, Kommunikationspakete und Anzeigen bei zu niedrigem Flüssigkeitsstand/zu niedrigem Fluss können die Merlin Umwälzkühler für die unterschiedlichsten Applikationsansprüche konfiguriert werden.- Globales Prüfzeichen garantiert Anwendersicherheit
- Anwenderfreundliche intuitive Steuerung
- Lichtdurchlässiger Behälter ermöglicht schnelle Prüfung des Flüssigkeitsstands
- Entnehmbares Metallgitter gestattet schnelle und einfache vorbeugende Wartung
Empfohlen für:
- Biotechnologie
- Pharmazeutik
- Laser
- Labor
- Analytik
- Druck
- Halbleiter
- Industrie
- Medizinisch
Spezifikation
M75 LR 230/50 PD2 FLUORINERT | |
Bis zu 1.300 Watt | |
-15°bis +35 °C | |
R134A. | |
230 V, 50 Hz |
CE | |
PD2 (Verdrängerpumpe) | |
2,5 gpm bei 60 psi (9,5 l/min bei 4,2 bar) | |
±0,1 °C |