Learn More
Quecksilber, Technisch, (Metall), SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Silber |
| Schmelzpunkt | -38.9°C |
| Siedepunkt | 356.5°C |
| Menge | 250 g |
| Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
| Dampfdruck | 0.01 hPa at 20°C |
| Form | Flüssig |
| Formelmasse | 200.59g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mercury
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.