Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Medizin als Katalysator und bei der Extraktion von Gold und Silber verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in heißer H2SO4- und NaCl-Lösung. Unlöslich in Alkohol, Aceton, Ammoniak
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Lichtempfindlich. Feuchtigkeitsempfindlich. Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Es wird in der Medizin als Katalysator und bei der Extraktion von Gold und Silber verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in heißer H2SO4- und NaCl-Lösung. Unlöslich in Alkohol, Aceton, Ammoniak
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Lichtempfindlich. Feuchtigkeitsempfindlich. Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mercury(II) sulfate |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Menge | 50 g |
Strukturformel | HgSO4 |
UN-Nummer | UN1645 |
Merck Index | 14,5887 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in hot H2SO4,NaCl solution. insoluble in alcohol,acetone,ammonia |
IUPAC-Name | Quecksilber(2+);sulfat |
Formelmasse | 296.65 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mercury(II) sulphate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid, mercury(2+) salt