Learn More
Quecksilber(II)-nitrat-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
92.86 € - 430.14 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-34-8
Summenformel H2HgN2O7
Molekulargewicht (g/mol) 342.62
MDL-Nummer MFCD00149736
InChI-Schlüssel KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC-Name mercury(2+) hydrate dinitrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10321261
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
423941000
100 g Kunststoffflasche
92.86 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10588833
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
423945000
500 g Kunststoffflasche
430.14 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7783-34-8
342.62
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
3084029
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
H2HgN2O7
MFCD00149736
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
mercury(2+) hydrate dinitrate
Spezifikation
Mercury(II) nitrate monohydrate
7783-34-8
Kristallines Pulver oder Kristalle
Hg(NO3)2·H2O
03,197; 10,254; 11,317
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercury(2+) hydrate dinitrate
3084029
≥98.0%
4.3
77.0°C to 79.0°C
Weiß
H2HgN2O7
MFCD00149736
14, 5880
Solubility in water: slightly soluble
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
342.62
342.6
ACS-Reagenz
4.3000g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
GHS-P-Satz
Mund ausspülen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN:Re
GHS-Signalwort: Gefahr
Recommended Storage : Kann sich bei Lichteinwirkung verfärben.
Produktidentifikator
  • Mercury(II) nitrate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.