Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15691990 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15691990
Marke: Honeywell-Fluka 215465500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-94-7
Summenformel Cl2Hg
Molekulargewicht (g/mol) 271.49
MDL-Nummer MFCD00011041
InChI-Schlüssel LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilberchlorid, Quecksilber-II-chlorid, Sublimat, Quecksilberbichlorid, Quecksilberdichlorid, Korrosives Sublimat, Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilberperchlorid, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
IUPAC-Name Dichlorquecksilber
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-chlorid
Menge 500 g
Strukturformel HgCl2
UN-Nummer 1624
Löslichkeitsinformationen Löslich in Diethylether, Essigsäure, Ethylacetat, Glycerin, Alkohol, Aceton (Salzform), Wasser
Formelmasse 271.5 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 1.3 mmHg (236 °C)