Learn More
Quecksilber(I)-chlorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334959
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für Kalomelelektroden, in der Keramikmalerei, Porzellanmalerei mit Gold
Mercury(I) chloride is used as calomel electrodes, in ceramic painting and porcelain painting with gold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10112-91-1
Summenformel Cl2Hg2
Molekulargewicht (g/mol) 472.084
MDL-Nummer MFCD00011043
InChI-Schlüssel ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
IUPAC-Name Quecksilberchlorid
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury (I) chloride
Schmelzpunkt 400°C (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
UN-Nummer UN2025
Merck Index 14,5894
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water, alcohol, ether, dilute acids
Formelmasse 472.09
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 7.15 g/mL