Learn More
Quecksilber, Zertifiziert nach AR für Analyse, Metall, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Silber |
Schmelzpunkt | -38.9°C |
Siedepunkt | 356.5°C |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 200.59g/mol |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdruck | 0.01 hPa at 20°C |
Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mercury
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quecksilber, Zertifiziert nach AR für Analyse, Metall, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur