Learn More
Quecksilber, Zertifiziert nach AR für Analyse, Metall, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244680
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-97-6
Summenformel Hg
Molekulargewicht (g/mol) 200.59
MDL-Nummer MFCD00011035
InChI-Schlüssel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-Name Quecksilber
SMILES [Hg]
Spezifikation
Farbe Silber
Schmelzpunkt -38.9°C
Siedepunkt 356.5°C
Menge 100 g
Formelmasse 200.59g/mol
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdruck 0.01 hPa at 20°C
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.