Learn More
Quecksilber, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10269643
Quecksilber, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269643
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10269643
Marke: Thermo Scientific Acros 193482500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-97-6
Summenformel Hg
Molekulargewicht (g/mol) 200.59
MDL-Nummer MFCD00011035
InChI-Schlüssel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-Name mercury
SMILES [Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury
Farbe Silber
Dichte 13.5400g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Menge 250 g
Fieser 09,291; 13,174; 15,198; 16,205
Merck Index 15, 5966
Formelmasse 200.59
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Form Schwere Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number193482500,193480500
ChargennummerA0466845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number193482500,193480500
ChargennummerA0466022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number193482500,193480500
ChargennummerA0464965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number193482500,193480500
ChargennummerA0464086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number193482500,193480500
Name des Produkts
Quecksilber, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >