Learn More
Quecksilber, ≥ 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10712631
Quecksilber, ≥ 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712631
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10712631
Marke: Thermo Scientific Acros 201421000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury
Farbe Silber
CAS 7439-97-6
Dichte 13.5400g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.99+%
Summenformel Hg
MDL-Nummer MFCD00011035
Menge 100 g
Merck Index 15, 5966
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
InChI-Schlüssel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hg]
IUPAC-Name Quecksilber
Molekulargewicht (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
Formelmasse 200.59
Reinheit (%) ≥99.990% (MB)
Verpackung Kunststoffflasche
Form Schwere Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461987 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number201425000,201421000,201420025
ChargennummerA0457891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Catalog Number201425000,201420050,201421000,201420025
ChargennummerA0454313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number201425000,201420050,201421000,201420025
ChargennummerA0451653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number201425000,201421000,201420025
ChargennummerA0396891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number201425000,201420050,201421000,201420025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quecksilber, ≥ 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals >