Learn More
Quecksilberacetat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
38.90 € - 472.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1600-27-7 |
---|---|
Summenformel | C4H6HgO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 318.67 |
MDL-Nummer | MFCD00012165 |
InChI-Schlüssel | BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | mercury 2+ ion acetic acid |
PubChem CID | 15337 |
ChEBI | CHEBI:33211 |
IUPAC-Name | Quecksilber(2+);diacetat |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2] |
Benachrichtigungen:
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10459940
|
Thermo Scientific Acros
255650050 |
5 g | Glasflasche |
38.90 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10469940
|
Thermo Scientific Acros
255651000 |
100 g | Glasflasche |
71.70 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10105603
|
Thermo Scientific Acros
255650010 |
1 kg | Glasflasche |
472.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1600-27-7 | |
318.67 | |
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L | |
15337 | |
Quecksilber(2+);diacetat |
C4H6HgO4 | |
MFCD00012165 | |
mercury 2+ ion acetic acid | |
CHEBI:33211 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2] |
Spezifikation
Mercuric acetate | |
p.a. | |
Weiß | |
99% min. (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Hg | |
02, 96 | |
15, 5940 | |
Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2] | |
318.67 | |
CHEBI:33211 | |
≥99% | |
0.02% max. (substances not reducible with formic acid) |
179.0°C to 182.0°C | |
1600-27-7 | |
Feines Kristallpulver | |
C4H6HgO4 | |
MFCD00012165 | |
01,644; 02,264; 03,194; 04,319; 05,424; 06,358; 10,252; 11,315; 12,298; 17,176 | |
mercury 2+ ion acetic acid | |
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L | |
Quecksilber(2+);diacetat | |
15337 | |
318.67 | |
Echt |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 216-491-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AI8575000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Mercuric acetate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
RUO – Research Use Only