Learn More
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen
Quadratische Mikroskop-Deckgläser aus Borosilikatglas.
20.80 € - 38.25 €
Spezifikation
Produkttyp | Deckglas |
---|---|
Form | Quadratisch |
Material | Borosilikatglas |
Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Automatisierte Geräte |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17254894
|
Epredia™
BB01800180A153MNZ0 |
18 x 18 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17294904
|
Epredia™
BB02400240A153MNZ0 |
24 x 24 mm |
38.25 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Quadratisch
- Stärke von 0,13 bis 0,16 mm
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
Automatisierte Geräte |
Quadratisch | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |