Learn More
Menthon, Isomerengemisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Menthone |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Dichte | 0.894 |
Siedepunkt | ∼207°C |
Flammpunkt | 72°C (162°F) |
Menge | 50 g |
Formelmasse | 154.25 |
Reinheit (%) | 98% |