Learn More
Thermo Scientific™ Meningococcus agglutinierende Sera
Serologisch identifizieren Sie Neisseria meningitidis durch einen schnellen Agglutination-Test.
Marke: Thermo Scientific™ R30166701
Beschreibung
Identifizieren Sie in serologischen Tests Neisseria meningitidis der Gruppen A, C, D, X, Y, Z und W135 für epidemiologische und diagnostische Zwecke mit Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus Agglutinationseren.
Verwenden Sie Meningococcus Agglutinationsseren zur vorläufigen Identifizierung von auf Kulturmedien angebauten Neisseria meningitidis.
Die serologischen Tests basieren darauf, dass Antikörper im Serum, das als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen erzeugt wurde, mit Bakterien agglutinieren, die homologe Antigene tragen.
Serologische Tests sind für Screening-Zwecke vorgesehen und sind eine Ergänzung der Kulturverfahren, kein Ersatz.
Die monovalenten Meningococcus Agglutinationsseren eignen sich für den Einsatz in Objektträger-Agglutinationstests. Eine alternative Methode der Typisierung, die Gegenimmunoelektrophorese, wird auch in der Literatur beschrieben1,2,3,4. Die polyvalenten Agglutinationsseren sind nur zur Verwendung auf Objektträgern bestimmt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
N. gonorrheae | |
Agglutinationsseren | |
Polyvalente Gruppen X-Z, W135 |
Meningococcus agglutinierende Sera | |
Serum | |
Meningococcus agglutinierende Sera 1 Tropfflasche | |
2 mL |