Learn More
Uvex™ Men Softshell 7431-Yellow Artikelnummer.: 17206671
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Uvex™ Men Softshell 7431-Yellow
Artikelnummer. 17206671 Alle ansehen Uvex Produkte
Größe 2X
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Artikelnummer. 17206671
Marke: Uvex™ 8938213
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Softshell-Jacke - uvex protection flash Modell-Nr.: 7431
  • Material: 100 % Polyester, mit 3-Lagen Membran, ca. 240 g/m2
  • Wind- und wasserabweisende Warnschutz-Softshell-Jacke
  • Eine Brusttasche links mit Reißverschluss und zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss, leichtes, robustes und atmungsaktives Material, 10.000 mm Wassersäule
  • Größen: XS bis 6XL
  • Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 %
  • Pflegeanleitung: 60 °C waschbar, nicht chloren, Trockner: I Punkt, Bügeln: 1 Punkt, chemische Reinigung: Perchlorethylen Zertifiziert gemäß: EN ISO 20471 X2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Größe 2X
Geschlecht Herren
Material Polyester
Farbe Gelbe, Grau
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Hi-vis Jacket
Dicke 285 g/m²
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Men Softshell 7431-Yellow >