Learn More
Fisherbrand™ Laborkittel aus Poly/Baumwolle fur Herren
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Länge (angloamerikanisch):
42,5 in.
43,3 in.
44.1 Zoll
44.9 Zoll
45.7 Zoll
46,5 in.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Mittel |
Geschlecht | Herren |
Material | Polycotton |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Stulpenform | Offen |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Anzahl Taschen | 3 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand reusable lab coats
DateigrößeVersion: 891.3 kB
Fisherbrand reusable lab coats
DateigrößeVersion: 744.3 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Laborkittel aus Poly/Baumwolle fur Herren >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur