Learn More
Alexandra™ Men's Lab Coat with Concealed Stud Front, Light Blue
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
116 cm
124 cm
Beschreibung
- Concealed stud front
- Two hip pockets one chest pocket
- Back vent
- Machine washable and industrially launderable
- Length 100cm / 39 in.
- Fabric Weight: 245gsm (210gsm white)
- 67% polyester/33% cotton
Spezifikation
Produkttyp | General Purpose Lab Coat |
Geschlecht | Men's |
Material | Polycotton |
Farbe | Light Blue |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Non-sterile |
Modell | WL1 |
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 46 in. |
Größe (metrisch) Brustkorb | 116 cm |
Gewicht (metrisch) | 245 gsm |