Learn More
Alexandra™ Men's Lab Coat with Concealed Stud Front, Burgundy
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
92 cm
96 cm
Beschreibung
- Verdeckter Druckknopf-Verschluss vorne
- Zwei Hüfttaschen, eine Brusttasche
- Rückseitiger Belüftungsschlitz
- Maschinenwaschbar und industriell waschbar
- Länge 100 cm/39 in
- Stoffgewicht: 240gsm (210 gsm, weiß)
- 67 % Polyester/33 % Baumwolle
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Medium |
Geschlecht | Herren |
Material | Polycotton |
Farbe | Weinrot |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Modell | WL1 |
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 38 in. |
Größe (metrisch) Brustkorb | 96 cm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alexandra™ Men's Lab Coat with Concealed Stud Front, Burgundy >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur