Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-White
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Herrenmantel
- Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % Antistatik- fasern, 245 g/m²
- Farbe: weiß
- Höchster Schutz dank Antistatik-
- fasern – optimale Ladungsreduzierung
- Lange Ärmel
- Brusttasche links
- Zwei Seitentaschen
- Standards herunterklappbarer Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Größen: XS-6XL
- Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
- Normale Wäsche 60 °C, nicht bleichen, bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen, Bügeleisen: 2 Punkte, chem.
- Reinigung mit Perchlorethylen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Mittel |
Geschlecht | Herren |
Material | Polyester, Cotton |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Stulpenform | Tunnelized Elastic |
Einwegprodukt | Nein |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | None |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Men Coat 7464-White >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur