Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-Graphite
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Herrenmantel
- Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % Antistatik- fasern, 245 g/m²
- Farbe: Graphitgrau
- Höchster Schutz dank Antistatik-
- fasern – optimale Ladungsreduzierung
- Lange Ärmel
- Brusttasche links
- Zwei Seitentaschen
- Standards herunterklappbarer Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Größen: XS-6XL
- Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
- Normale Wäsche bei 60 °C, nicht bleichen, im Trockner trocknen, Bügeleisen: 2 Punkte, chem.
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Größe 2X |
Geschlecht | Herren |
Material | Cotton, Polyester |
Farbe | Grau |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Einwegprodukt | Nein |
Produkttyp | General Purpose Jacket |
Dicke | 245 g/m² |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Uvex™ Men Coat 7464-Graphite >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction