Learn More
Uvex™ Men Coat 473-White
34.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23255" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23255" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Größe:
106/110
90/94
98/102
Beschreibung
- HACCP-Arbeitsmantel Herren
- Farbe: Weiß
- Material 65 % Polyester/35 % Baumwolle 245 g/m², Köpergewebe
- Herrenmantel gemäß der Norm DIN 10524 „Arbeitskleidung in Lebensmittelbetrieben“
- Reverskragen, durch Druckknopf auch geschlossen tragbar, verdeckter Druckknopfverschluss
- 1 Brustinnentasche links mit Taschenpatte, 2 Beuteltaschen in der Seitennaht, verschließbar, Langarm, Ärmelsaum weitenverstellbar Konformitätsbescheinigung nach DIN 10524, Bekleidung für Hygiene-Risikoklassen 1 bis 3
- Größen XS – XXXL, 90/94 – 106/110
- Pflegeanleitung: Waschgang 95 °C, chloren möglich, chemische Reinigung: A, Bügeltemperatur: 2 Punkte, Trockner: 2 Punkte, für industrielle Wäsche geeignet
Spezifikation
Produkttyp | General Purpose Lab Coat |
Größe | 98/102 |
Geschlecht | Herren |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Einwegprodukt | Nein |
Sterilität | Non-sterile |
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 38 to 40 in. |
Größe (metrisch) Brustkorb | 98/102 cm |
Dicke | 245 g/m2 |