Learn More
Fisherbrand™ Memory-Loc™ Datalogging Traceable™ Hygrometer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Luftfeuchtigkeitsbereich:
0 bis 95%, nicht kondensierend
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Sonde, Ständer, Velcro™, magnetische Rückseite, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung und Batterien
Dient zum Lesen von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Zeit. Das Memory Loc™ Datenprotokolliergerät für Traceable™ Hygrometer eignet sich hervorragend für Hauben, Lagerräume, Reinräume und andere Umgebungen, die überwacht werden müssen.
- Feste Speicherstruktur, speichert 688.086 Feuchtigkeits- und Temperaturbeobachtungen
- Smart-Alarm™ verfügt über einen optischen/akustischen Alarm, der auch dann weiter alarmiert, wenn das Gerät wieder nicht alarmiert wird
- Speichert bis zu 30 eindeutige Alarmereignisse
- Nach dem Herunterladen der Daten auf den USB-Stick kann der Gerätespeicher NICHT gelöscht werden
- Problemloses Abrufen von Daten – das Gerät kann während des Herunterladens und der Analyse von Daten weiterhin verwendet werden
- Statusanzeigen – Akku schwach, Speicher voll, USB-Datenübertragung und aktiver Alarmzustand
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Datenerfassungssystem |
| Displaytyp | Digital |
| Datenspeicher | Daten von 2 Jahren, wenn in 2 Minuten Intervallen gespeichert wird |
| Kalibrierung | Mehrpunktkalibration |
| Alarmtypen | 30 Typen, Visual |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Enthält | Sonde, Ständer, Velcro™, magnetische Rückseite, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung und Batterien |
| Zertifizierung/Konformität | Traceable™ Bescheinigung |
| Genauigkeit (relative Luftfeuchtigkeit) | ±3 % RH zwischen 5 bis 75 %, andernfalls ±5 % RH |
| Genauigkeit (Temperatur) | ± 0.4°C |
| Mehr anzeigen |