Learn More
Carl Zeiss™ Membranobjektträger
Artikelnummer. p-8006877
Click to view available options
Beschichtung:
Frei von Nuklease und menschlicher Nukleinsäure
LEN-Membran
Menge:
100 pro Packung
50/Packung, einzeln verpackt
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 10221810
Marke: Carl Zeiss™ 4151909081000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Mikroskop-Objektträger mit Membranbeschichtung verfügen über einen weißen Markierungsbereich.
  • Mit Membran überzogen
  • Gebrauchsfertig
  • Weißer Beschriftungsbereich
Spezifikation
Typ Membran-Objektträger
Beschichtung Frei von Nuklease und menschlicher Nukleinsäure
Beschreibung NF1.0 PEN (D); frei von Nuklease- und humaner Nukleinsäure
Menge 50/Packung, einzeln verpackt