Learn More
Fisherbrand™ Ionenselektive Membran-Ersatzkits
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
83919 Gerät
FOR 83925
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- ORP-Elektrode Fisherbrand mit BNC-Epoxid-Gehäuse 12 mm x 120 mm und 1 m Kabel
- ORP-Elektrode mit BNC-Epoxidgehäuse
- Kombinierte ionenselektive Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
- Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine Potentialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
- Analysezeit in der Regel weniger als eine Minute
- Probenvorbereitungsschritte wie Filtern oder Destillation sind selten erforderlich
- Die Kalibrierung sollte so oft wie möglich (weniger als einmal täglich) bei der gleichen Temperatur wie die Probe durchgeführt werden
- Messtemperatur 0 bis 50 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Membranaustausch-Kit für ionenselektive Elektroden. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 83919 Gerät |