Learn More
Thermo Scientific™ Membran-Laktose-Glucuronid-Agar
Mit diesem gebrauchsfertigen Medium können Sie Escherichia coli und andere Coliformen durch eine einzelne Membranfiltration erkennen, aufzählen und unterscheiden.
Marke: Thermo Scientific™ PO1016A
28.05 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nachweis, Zählung und Differenzierung von Escherichia coli und anderen Coliformen durch eine Membranfiltration mit gebrauchsfertigem Thermo Scientific™ Oxoid™ Membrane Lactose Glucuronid Agar (MLGA) Das Vorhandensein von Laurylsulfat und Lactose mit Phenolrot ermöglicht die selektive Isolierung und Differenzierung von Escherichia coli und Coliformen.
Tests auf Escherichia coli und Coliforme stellen ein empfindliches Mittel für den Nachweis fäkaler Kontamination von Trinkwasser dar. Sie gelten als eine der wichtigsten routinemäßigen mikrobiellen Untersuchungen zur Beurteilung der Wirksamkeit der Wasseraufbereitung und -desinfektion und zur Überwachung der Wasserqualität bei der Verteilung1. Der Membran-Laktose-Glucuronid-Agar (MLGA) unterstützt Wassertests mit einer einzigen Membranfiltration.
- Isoliert Coliformen effektiv, wenn sie mit einer einzigen Membranfiltrationsmethode verwendet werden.
- Hemmt selektiv grampositive Organismen, Laurylsulfat wählt Coliformen aus.
- Reduziert Bestätigungstests für E. coli aufgrund der Spezifität der Reaktionen im Medium.
- Erleichtert die einfache Interpretation der Testergebnisse durch Zugabe von chromogenem BCIG (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronid), E. coli erscheinen als grüne Kolonien, während andere coliforme Bakterien gelbe Kolonien bilden.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Die Identifizierung von Escherichia coli und Coliformen wird durch zwei biochemische Reaktionen innerhalb des Mediums erleichtert: Die Lactosefermentation wird durch den Farbstoff Phenolrot nachgewiesen, der bei der Säureproduktion gelbe Kolonien bildet. Das chromogene Substrat BCIG wird durch das Enzym Glucuronidase gespalten und erzeugt einen blauen Chromophor, der sich in den Bakterienzellen aufbaut. Coliformen sind laktosepositiv, sodass die Kolonien gelb sind; Escherichia coli ist laktosepositiv und besitzt auch Glucuronidase, sodass sie als grüne Kolonien erscheinen.1
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Rot, transparent | |
Membran-Laktose-Glucuronid-Agar | |
Vereinigtes Königreich | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10 Stück/Packung |
2°bis 10 °C | |
90 mm-Platte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |