Learn More
Corning™ MEM Nicht essentielle Aminosäurelösung
Empfohlener Ersatz für 25-025-CIR
178.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Aminosäure-Supplement |
Sterilität | Steril gefiltert |
pH | < 2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15333581
![]() |
Corning™
25-025-CI |
100 mL |
178.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Aminosäure-Supplement | |
< 2 |
Flüssig | |
Steril gefiltert |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ MEM Nicht essentielle Aminosäurelösung