Learn More
Gibco™ MEM Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren (100x)
MEM Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren (100X)
Marke: Gibco™ 11140068
325.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Gibco™ MEM Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren dient als Wachstumsergänzungsstoff für Zellkulturmedien, um Lebensfähigkeit und Wachstum der Zellen zu verbessern. Die Gibco™ MEM Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren enthält 100 Mal so viele nicht essenzielle Aminosäuren wie das standardmäßige Minimum Essential Medium (MEM). Die vollständige Formulierung ist verfügbar.Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Die Gibco™ MEM Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Um eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten, bieten wir eine vergleichbare Gibco™ MEM Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren an, die an unserem Standort in Grand Island hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
FDA, ISO 13485 | |
MEM Lösung für nicht essenzielle Aminosäuren,100 X-Konzentration,20 x100 ml,2 Lagertemperatur8° bis C,12 Monate Haltbarkeit, für Zellkultur, Säugetierzellkultur verwendet | |
Aminosäure-Supplement | |
20 x 100 ml |
2 bis 8 °C | |
100 X | |
Säugetierzellkultur |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: amino acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ MEM Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren (100x) > 20 x 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur