Learn More
Gibco™ MEM, ohne Glutamin
Click to view available options
Menge:
500 mL, 50 μg
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
CD90 (Thy 1) antigen is a GPI linked glycoprotein member of the Immunoglobulin super family. It is expressed in murine T cells, thymocytes, neural cells, Kupffer's cells and fibroblasts. Thy 1 may play a role in cell-cell or cell-ligand interactions during synaptogenesis and other events in the brain.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD90.1 (Thy-1.1) |
| Zelllinie | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten |
| Zelltyp | Primäre Ratten-Astrozyten |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Konzentration | 1 X |
| Klon | HIS51 |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | MEM (Minimum Essential Medium) |
| Konjugat | FITC |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.