missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Krüss Optronic™ M5000 Schmelzpunktmessgerät

Für eine schnelle, einfache und automatische Untersuchung von pulverförmigen Substanzen mit einem Schmelzpunkt von bis zu 400 °C. Das Krüss Optronic™ Schmelzpunktmessgerät sorgt für eine objektive Messung durch automatische Bestimmung.

Marke:  Krüss Optronic™ M5000

Artikelnummer. 10131220

  • 4105.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die hohe Vorheizrate und die integrierte Lüfterkühlung ermöglichen schnelle und zuverlässige Messungen in jedem Temperaturbereich.
  • Das LCD-Display bietet eine übersichtliche Anzeige aller wichtigen Messdaten.
  • Voll automatische Messung.
  • 1-Kapillar-Aufnahme.
  • Alarmsignal beim Erreichen des Schmelzpunktes.
  • Digitale Anzeige aller wichtigen Daten.
  • Anzeige in Deutsch oder Englisch.
  • Mit RS-232-Schnittstelle für Drucker CBM910.
  • Leicht zu reinigende Folientastatur.
  • Mit Schutzabdeckung und 100 Kapillaren.
  • Kleines Probenvolumen:
Spezifikation

Spezifikation

Schmelzpunktmessgerät
±0,3 °C (25 bis 200 °C), ±0,5 °C (200 bis 400 °C)
LCD
0,1 °C
4,1 kg
90/264 V
220 x 150 x 340 mm
Gehäuse M5000
25°bis 400 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Krüss Optronic™ M5000 Schmelzpunktmessgerät > Abmessungen: 220 x 150 x 340 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt