Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Spin Plate Kit for IgG Screening
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Melon Gel IgG Aufreinigungsharze und Kits bieten eine einfachere und schnellere Alternative zu herkömmlichen Protein A und Protein G-Verfahren für die Aufreinigung von IgG aus Serum und anderen Quellen (Mensch, Maus und Kaninchen).
Besondere Merkmale:
Einfaches einstufiges Protokoll – die IgG-Aufreinigung mit dem Melon Gel Harz erfordert nicht die für Protein A und Protein G erforderlichen Binden-, Wasch- und Mehrfachelutionsschritte
Schnelle Aufreinigung – die Antikörperreinigung aus Serum ist vier- bis sechsmal schneller als die Protein A- oder G-Methoden
Hohe Rückgewinnung und Reinheit – Antikörper-Rückgewinnung aus Serum für viele Spezies ist größer als 90 % mit einer Reinheit von über 80 %
Minimale Verdünnung – weniger Notwendigkeit, Antikörper vor der Lagerung oder Verwendung zu konzentrieren
Stabile Aufreinigung – Melon Gel IgG-Aufreinigungs-Kits arbeiten mit einer breiten Palette von Antikörpern, darunter viele, die nicht gut auf Protein A oder Protein G reinigen
Sanfte Aufreinigung – die nicht harten Antikörperelutionsbedingungen tragen zur Aufrechterhaltung der IgG-Aktivität bei
Wiederverwendbar – das Melon Gel Harz kann für mehrere Antikörperreinigungen verwendet werden
Erhältlich in verschiedenen Formaten – Spin-Säulen, Aufreinigungs-Kits und Chromatographie-Kassetten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kit für Gel-Spin-Platten |
| Produktlinie | Melon |
| Säulentyp | Firmeneigenes Harz, Affinität |
| Format | Kit, 96-Well-Platte |
| Stationäre Phase | Firmeneigener Ligand |
| Aufreinigungsziel | IgG-Antikörper |
| Beschreibung | Melon Gel Spinplatten-Kit für IgG-Screening |
| Inhalt und Lagerung | Inhalt des Kits: • Melon Gel 96-Well-Spin-Platten, je 2, enthält 100 µl Melon Gel⁄Well (Aufreinigungskapazität: 1 mg humanes Ig⁄Well) • Melon Gel Aufreinigungspuffer, 2 × 100 ml • Waschplatten (weiß), je 2 • Auffangplatte Lagerung: Nach Eingang bei 4 °C lagern Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
| Menge | 2 Platten |