Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel IgG Spin Purification Kit
Artikelnummer. 10239183 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
3 ml
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10239183
Marke: Thermo Scientific™ 45206
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mithilfe dieser einfacheren Alternative zu herkömmlichen Verfahren mit Protein A und Protein G können Sie IgG von Mensch, Maus und Kaninchen schnell aus Serum oder anderen Quellen reinigen.
Thermo Scientific™ Melon Gel IgG Aufreinigungsharze und Kits bieten eine einfachere und schnellere Alternative zu herkömmlichen Protein A und Protein G-Verfahren für die Aufreinigung von IgG aus Serum und anderen Quellen (Mensch, Maus und Kaninchen).
Melon Gel IgG Purification Kits ermöglichen eine schnelle, einfache und sanfte Aufreinigung von Antikörpern aus Serum und anderen Probenarten. Antikörperaufreinigung mit Melon Gel kann mit Schwerkraftsäulen, Zentrifugensäulen oder Chromatographiekartuschen durchgeführt werden. Melon Gel IgG Aufreinigung spart im Vergleich zu klassischen Protein A oder Protein G Verfahren Zeit, ohne die Qualität des Antikörpers zu beeinträchtigen. Im Vergleich zur Antikörperaffinitätsaufreinigung mit Protein A oder Protein G ist die Melon Gel IgG Aufreinigung einfacher, schneller und bietet höhere Erträge und höhere Reinheit für eine größere Vielzahl von Antikörperspezies.
Besondere Merkmale:
  • Einfaches einstufiges Protokoll – die IgG-Aufreinigung mit dem Melon Gel Harz erfordert nicht die für Protein A und Protein G erforderlichen Binden-, Wasch- und Mehrfachelutionsschritte
  • Schnelle Aufreinigung – die Antikörperreinigung aus Serum ist vier- bis sechsmal schneller als die Protein A- oder G-Methoden
  • Hohe Rückgewinnung und Reinheit – Antikörper-Rückgewinnung aus Serum für viele Spezies ist größer als 90 % mit einer Reinheit von über 80 %
  • Minimale Verdünnung – weniger Notwendigkeit, Antikörper vor der Lagerung oder Verwendung zu konzentrieren
  • Stabile Aufreinigung – Melon Gel IgG-Aufreinigungs-Kits arbeiten mit einer breiten Palette von Antikörpern, darunter viele, die nicht gut auf Protein A oder Protein G reinigen
  • Sanfte Aufreinigung – die nicht harten Antikörperelutionsbedingungen tragen zur Aufrechterhaltung der IgG-Aktivität bei
  • Wiederverwendbar – das Melon Gel Harz kann für mehrere Antikörperreinigungen verwendet werden
  • Erhältlich in verschiedenen Formaten – Spin-Säulen, Aufreinigungs-Kits und Chromatographie-Kassetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp IgG-Aufreinigungskit
Produktlinie Melon
Säulentyp Firmeneigenes Harz, Affinität
Format Kit, Mikrozentrifuge, Spin-Säule
Stationäre Phase Firmeneigener Ligand
Aufreinigungsziel IgG-Antikörper
Beschreibung Melon™ Gel IgG-Spin-Aufreinigungskit, 3 ml, Spin-Säule, Kit, Mikrozentrifugenformat, Affinität, firmeneigener Harz-Säulentyp, firmeneigene Liganden-immobilisierte Phase, ausreichend für IgG-Aufreinigung aus ca. 25 x 0,1 ml Serumproben
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: IgG-Aufreinigung aus ca. 25 x 0,1 ml Serumproben (insgesamt ca. 25 mg IgG aus Serum)
• Melon Gel Stützmittel, 3 ml
• Melon Gel Aufreinigungspuffer, 100 ml
• Spin-Säulen, 0,8 ml, 27 Säulen
• Mikrozentrifugenröhrchen, 2 ml, 30 Röhrchen
Bei 4 °C lagern
Menge 3 ml