Learn More
Thermo Scientific Chemicals Melatonin, 99 %
Artikelnummer. 10255030
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Melatonin, 99 %, CAS-Nr. 73-31-4, ist ein Hormon, das normalerweise in der Zirbeldrüse produziert und in das Blut abgegeben wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Melatonin ist ein von der Zirbeldrüse ausgeschüttetes Hormon, das mehrere biologische Abläufe beeinflusst wie z. B Schläfrigkeit, Schlaf-Wach-Zyklus, zirkadianer Rhythmus, Stressreaktion, Alterungs- und Immunitätsaktivitäten.
•Es zeigt antioxidative, autokuide, paracoide, hormonelle, entzündungshemmende und antiapoptotische Wirkungen.
Anwendungen
• Melatonin zeigt eine neurohormonale Wirkung und kann antioxidative Enzyme aufwerten sowie Ratten-NOS1 hemmen.
•Melatonin wurde als Aktivator von MEL-1A-R und MEL-1B-R gemeldet.
•Bildung und Ausschüttung von Melatonin sind von der beta-adrenerge Rezeptorfunktion abhängig.
•Bei der Melatoninsynthese wird die essentielle Aminosäure L-Tryptophan als Vorstufe verwendet.
•Diese Verbindung hemmt die Apoptose in Immunzellen und Neuronen und verbessert den apoptotischen Zelltod von Krebszellen
• Sie kann die Proliferation und Metastasierung von Brustkrebszellen hemmen, indem sie die Rho-assoziierte Kinase-Protein-1-Expression moduliert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-31-4
Summenformel C13H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
MDL-Nummer MFCD00005655
InChI-Schlüssel DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Synonym melatonin, melatonine, n-acetyl-5-methoxytryptamine, circadin, 5-methoxy-n-acetyltryptamine, n-2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, melatol, melatonex, melovine
PubChem CID 896
ChEBI CHEBI:16796
IUPAC-Name 2-(5-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Ethyl]Acetamid
SMILES CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melatonine
Schmelzpunkt 116.0°C to 120.0°C
Farbe Cremefarben bis Gelb oder Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 22, V,12, 42
Merck Index 15, 5884
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,toluene,hexane,acet,onitrile
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Melatonin, 99 % >