Learn More
PEPperCHIP™ Melanom-Antigen-Mikroarray
Melanom-Antigen-Mikroarray mit 4125 antigenspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.017.001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02200kg
Artikelnummer. 16397758
  • 560.74 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: 21Melanom-assoziierte Tumorantigene wurden mit neutralen GS-Linkern verknüpft und in überlappende Peptide übersetzt
  • Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 13 aa
  • Anzahl Peptide: 4125 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
Mikroglas
Individueller Barcode für jedes Microarray
1 Objektträger
1 mm
Transparent
75,4 x 25 mm
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Array-Kopie pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015