Learn More
Asecos™ Melaminharz-beschichtete Bodenabdeckung
Artikelnummer. 15441435 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H) außen:
536 x 1086 x 88 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15441435
Marke: Asecos™ 31005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für den Schutz von Sicherheitsschränken.
  • Fußverkleidung
  • Mit Einstellhilfen
Spezifikation
Produkttyp Base Assembly
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz
Abmessungen (L x B x H) außen 536 x 1086 x 88 mm
Gewicht (metrisch) 2,5 kg