Learn More
Fisherbrand™ MEKER BUNSENBRENNER 24MM NAT. GAS GAS
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gastyp:
Butan, Propan, Flüssiggas, LPG, Propane
Erdgas, Methan, Natural Gas
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Meker-Sicherheitsbrenner |
| Gastyp | Erdgas, Methan, Natural Gas |
| Material | Messing |
| Beschreibung | Verbraucht 62 l/h |
| Durchmesser (metrisch) | 24 mm |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Enthält | Tétine-Verbinder |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |