Learn More
Fisherbrand™ Meker Industriebrenner mit Absperrventil, NF-Anschluss und 43 mm-Öffnung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gastyp:
Butan, Propan, Flüssiggas, LPG, Propane
Erdgas, Methan, Natural Gas
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Industriebrenner, Meker |
| Gastyp | Butan, Propan, Flüssiggas, LPG, Propane |
| Beschreibung | Verbrauch von 240 l/h |
| Durchmesser (metrisch) | 43 mm |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Enthält | NF G 1/2 Schraubverbindung, Absperrventil |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |