Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Rodent Pools A
GREENER_CHOICE
Megaplex™ Primer Pools, Pools A, Nagetier
Marke:  Applied Biosystems™ 4401090
Artikelnummer. 10724407
  • 1262.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Nagetierpool A sind unter einer einzigen Teilenummer erhältlich, die sowohl die Megaplex™ RT Primer als auch Megaplex™ PreAmp Primer, Nagetierpools A enthält. Megaplex™ RT Primer, Nagetierpools A enthält RT Primer für 335 und 226 einzigartige microRNAs für Maus und Ratte sowie 4 speziesspezifische Kontrollen. Wenn die Assay-Empfindlichkeit von größter Wichtigkeit ist, verbessern Megaplex™ PreAmp Primer die Fähigkeit der Erkennung niedrig exprimierter microRNAs, was die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils mit einer viel kleineren Probenmenge von nur 1 ng der Input-Gesamt-RNA ermöglicht. Die in diesem Pool repräsentierten microRNA-Ziele werden tendenziell besser charakterisiert, breiter ⁄oder höher exprimiert als im Vergleich zu Nagetierpool B. Nagetierpool A ist für die Verwendung mit dem TaqMan™ microRNA A Array v2.0 (Nagetier) vorgesehen, kann jedoch auch zur Vorbereitung von cDNA für Echtzeitanalysen mit den einzelnen TaqMan™ microRNA Assays verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 150 μl 10X-Primer (Megaplex™ PreAmp Primer, Nagetier-Pool A) und 50 μl 10X-Primer (Megaplex™ RT Primer, Nagetier-Pool A).Bei -15 bis -25 °C lagern.
qPCR
RT Primer, PreAmp Primer
Primer-Pool
Ratte, Maus
miRNA-Analyse
10 X
Hoch
Nachhaltige Verpackung
Megaplex™, TaqMan™
50 Reaktionen
50 Reaktionen
10X
50 Reaktionen