Learn More
Thermo Scientific™ Megafuge ST4 Plus Zentrifugenserie
Artikelnummer. 16370768 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Spannung:
208/240 V
220/240 V
Rotor inklusive:
Ja
Nein
Modell:
Megafuge ST4 Plus
Megafuge ST4 Plus, TX-1000 Zellkulturpaket
Megafuge ST4 Plus-MD
Megafuge ST4R Plus
Megafuge ST4R Plus, TX-1000 Zellkulturpaket
Megafuge ST4R Plus, TX-750 Zellkulturpaket
Megafuge ST4R Plus-MD
Megafuge ST4R Plus-MD, TX-1000 Blutröhrchenpaket
Megafuge ST4R Plus-MD, TX-750 Blutröhrchenpaket
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 16370768
Marke: Thermo Scientific™ 75016079
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schnellere Verarbeitung höherer Probenzahlen, gutes Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einfache Programmierschnittstelle sowie flexibles Zentrifugieren der meisten Röhrchen und Flaschen in einer Zentrifuge.
Kontrastreiche Standard-Benutzeroberfläche mit 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen. Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller AutoLock-Rotorwechsel und 13 verfügbare Rotoren
Anwenderfreundlich:
  • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
  • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
  • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
  • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
  • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
  • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
  • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
  • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
  • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
  • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
Platzsparende Bauweise:
  • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
Energieeffizient:
  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15
Reglertyp Mikroprozessor
Fassungsvermögen 148x 5,0/7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 84x 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen, 56x konische 15 ml-Röhrchen, 28x konische 50 ml-Röhrchen, 6 Mikrotiterplatten (TX-750); 4x 1.000 ml-Bioflaschen (TX-1000)
Produktlinie Megafuge
Gekühlt Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar
Display Helle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Zur Verwendung mit (Geräte) Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind
Umweltfreundliche Eigenschaften Less waste, Energy efficient
Enthält Die Zentrifuge enthält Folgendes in der Verpackung: Gedruckte englische Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Korrosionsschutzöl (70009824 ), Netzkabel für die Netzspannung des Landes, Konformitätserklärung
Material Siehe Daten zu den jeweiligen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen
Modell Megafuge ST4R Plus-MD, TX-750 Blutröhrchenpaket
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) Auswahl an neun Beschl.-/zehn  Verzög.raten
Programmspeicher Bis zu sechs Programme über Tasten auf der LCD-Anwenderoberfläche wählbar
Rotor TX-750 mit Bechern, ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln, 5,0/7,0 und 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen-Adaptern
Rotor inklusive Ja
Laufzeit Bis zu 9 h 59 min
Standards ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Temperaturbereich -10 bis +40 °C, ±2 °C
Zeitschaltuhr Option zum Hoch- oder Herunterzählen
Typ Tischzentrifuge
Gewährleistung Zentrifugieren: 5 Jahre begrenzt, Rotor: Siehe Handbuch
Nettogewicht Siehe einzelne Komponenten des Pakets
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz