Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, mittlere Form
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
Spezifikation
Spezifikation
Enthält | Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett |
Menge | 1Pack |
Anzahl Stopfen | NS 80/12 |
Produktlinie | Flasche |
Produkttyp | Wägeglas |
Durchmesser (metrisch) | 75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser, mittlere Form >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur