Learn More
Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
7.49 € - 50.70 €
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Ausführung | Glasiert |
Product Type | Porzellanschmelztiegel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10017380
|
Haldenwanger™
L 79MF/7 |
15mL |
7.49 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10731922
|
Haldenwanger™
L 79MF/7A |
20mL | N/A | |||||||
10578831
|
Haldenwanger™
L 79MF/6 |
38mL |
15.30 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10771922
|
Haldenwanger™
L 79MF/1A |
250 ml |
50.70 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10281531
|
Haldenwanger™
L 79MF/6A |
49mL | N/A | |||||||
10493081
|
Haldenwanger™
L 79MF/4 |
90mL | N/A | |||||||
Beschreibung
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellanschmelztiegel zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Porzellan | |
Glasiert | |
Porzellanschmelztiegel |