Learn More
Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke: Haldenwanger™ L 79MF/4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellanschmelztiegel zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
- Größen bis zu 175 ml sind glasiert mit Ausnahme des Rands
- 1,000 ml und größer sind glasiert mit Ausnahme der äußeren Grundfläche
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
- Deckel sind separat erhältlich; L79D/4 (10311252)
Spezifikation
Porzellan | |
90mL | |
48mm |
Glasiert | |
60mm | |
Porzellanschmelztiegel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel > Fassungsvermögen:90 ml; Höhe:48mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur