Learn More
Gibco™ Medium 254
Medium 254
Marke: Gibco™ M254500
112.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein steriles Flüssigmedium, das mit 200 μM Calciumchlorid für die Kultivierung humaner epidermaler Melanozyten hergestellt wird. Dieses Basalmedium erfordert das Hinzufügen von HMGS (S-002-5) oder HMGS-2 (S-016-5) vor der Verwendung.Spezifikation
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Säugetierzellkultur | |
Medium 254 | |
Steril gefiltert | |
Nachhaltige Verpackung | |
Cascade Biologics™ | |
Raumtemperatur |
Melanozytenzellen | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
HEPES, Phenolrot | |
Calcium | |
500 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.