Learn More
PAL International™ Medipal™ medizinische Desinfektionstücher
Unterstützt Gesundheitseinrichtungen bei der Erreichung ihrer klinischen und budgetären Ziele. Medipal™ Wischtücher werden von Teams zur Infektionsprävention verwendet, um Infektionen zu bekämpfen und gesunde, klinisch saubere Umgebungen für Patienten zu gewährleisten.
Marke: PAL International™ S522110MPCE
14.52 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sie enthalten eine leistungsstarke duale Biozid-Lösung, die ab 30 Sekunden gegen eine Vielzahl pathogener Mikroorganismen hochwirksam ist und für die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen nicht invasiver medizinischer Geräte vorgesehen ist
- Medipal™ Desinfektionstücher sind bakterizid (einschließlich TB), viruzidal, hefe- und pilzabtötend
- Sie werden nach einer Reihe von EN-Normen geprüft, einschließlich EN13727, EN14476, EN14348, EN14561, EN14563
- Sie sind alkoholfrei und sanft auf Oberflächen und eignen sich daher für den täglichen Gebrauch
- Sie können in Kombination mit Medipal High Level Desinfektionstüchern in besonders risikoreichen Bereichen verwendet werden
- Geringe Schaumbildung, geringe Rückstände
Spezifikation
Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC)& Polyhexamethylen Biguanidhydrochlorid (PHMB) | |
Weichpackung | |
Diese Wischtücher sind einfach zu transportieren und zu dispensieren und eignen sich für die allgemeine tägliche Reinigung und Desinfektion. | |
200 Wischtücher/Packung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Medipal 3in1 Disinfectant Wipes
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-aminoethanol, didecyldimethylammoniumchloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, al