Learn More
PAL International™ Medipal™ 3-in-1-Desinfektionstücher
2.0l-Kanister mit 240 Desinfektionstüchern
Marke: PAL International™ W520110MPCE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt als Reaktion auf den wachsenden klinischen Bedarf für ein einziges desinfizierendes Wischtusch, das wirksam gegen eine größere Bandbreite an Pathogenen
- Die Wischtücher sind alkoholfrei und für die Reinigung und Desinfektion von nicht porösen harten Oberflächen, Geräten und nichtinvasiven medizinischen Geräten in medizinischen Umgebungen vorgesehen
- Die meisten Mikroorganismen, wie Bakterien, Viren, Hefen, können nachweislich abgetötet werden
- Die Wischtücher wurden unabhängig nach einer Reihe von europäischen Normen (EN) getestet, einschließlich der neuen europäischen Prüfung EN16615:2015 (4-Feldtest)
- Alkohol- und PHMB-frei
- 1 Minute Kontaktzeit
- Für die Lagerung auf Wagen, Arbeitsplatten oder in Wandmontage in einer Spenderhalterung
Spezifikation
Reinigt, desinfiziert | |
240 Wischtücher in einem 2,0-l-Kanister |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- medipal disinfectant wipes
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: alkyl C12-16 dimethyl benzyl ammonium chloride, poly (hexamethylene biguanide) hydrochloride, 5-chlo