Learn More
Liebherr™ Labor Gefrierschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum
Für die sichere, präzise und langlebige Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborgefrierschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
1492.22 € - 2460.00 €
Spezifikation
Door Material | Stahl |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ATEX, CE, ISO9001 und ISO14001, CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Farbe | Weiß |
Abtauen | Manuell |
Außentiefe (metrisch) | 61.5 cm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Modell | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperaturbereich | Modell | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15349561
|
Liebherr™
LGUex 1500 |
139 l | -9°C bis -26°C | Tabletop, LGUex1500-22 | N/A | N/A | N/A | |||||
15359561
|
Liebherr™
LGEX 3410 |
310 l | – 9 bis – 30 °C | Hoch, LGEX3410-22 | N/A | N/A | N/A | |||||
10648215
|
Liebherr™
LGUEX1500 |
139 L | -9°C bis -26°C | Tischplatte, Gehäuse LGUex1500 |
2460.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Unterbau, explosionsgeschütztes Laborgefriergerät, 1-türig, Breite 600 mm
- explosionsgeschützter Innenraum mit ATEX Zertifizierung
- Gefrierschubladen: praktische Lagerung, maximale Energieeffizienz und minimaler Temperaturfluktuation
- Elektronik mit 0,1 °C Auflösung, Bedienfolie mit Passwortsperre, RS 485 Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
- Durchführung für externen Temperaturfühler
- Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
- Schloss, Türanschlag wechselbar, Tür selbstschliessend mit 90° Feststellung
Spezifikation
Stahl | |
Weiß | |
61.5 cm |
ATEX, CE, ISO9001 und ISO14001, CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Manuell | |
50 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Labor Gefrierschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum