Learn More
Liebherr™ Laborkühlschrank
Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
141 l
141 l
152 l
360 l
Ausführung der Tür:
Fest
Glas, selbstschließend mit Sperre
Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
Energieverbrauch:
0.75 kWh/24 h
0.85 kWh/24 h
1.01 kWh/24 h
1.31 kWh/24 h
273 kWh/a
369 kWh/a
Einschübe:
3
4 (3 einstellbar)
6 (5 einstellbar)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reach-in, 1-teilig, Breite 600 mm
- Temperaturbereich +3 / +16 °C, weißes Außengehäuse, geformtes Polystyrol-Innengehäuse in handelsüblicher Qualität, lüftergestützte Kühlung.
- Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a.
- Digitaler Regler mit 0,1 °C-Auflösung, Schloss mit Tastenfeld, RS 485-Schnittstelle und spannungsfreier Alarmkontakt
- Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
- Alarmprotokoll der letzten 3 Ereignisse mit min./max. Temperaturen, Dauer usw.
- Türschlösser, wechselbare Scharniere, selbstschließende Tür
- 45 kg Fachlast
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Labor-Kühlschrank |
| Kapazität (metrisch) | 152 l |
| Temperaturbereich | 3°C bis 16°C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Temperaturstabilität | Gradient 5,1 °C |
| Kältemittel | R 600a |
| Ausführung der Tür | Fest |
| No. of Doors | 1 |
| Door Material | Stahl |
| Anzahl Schubfächer | 0 |
| Mehr anzeigen |