Learn More
Systec™ MediaPrep-10
Zur Herstellung und Sterilisation von mikrobiologischen Medien. Systec MediaPrep-10 ist für die Verwendung als normaler Autoklav ausgestattet und gesteuert.
Marke:  Systec™ 1710
Artikelnummer. 12022949
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Verriegeln von Tür und Ladeklappe ist abhängig von Temperatur und Druck
  • Ein versehentliches Öffnen ist nicht möglich
  • Der innere Gefäßhalter ist austauschbar sowie leicht zu entfernen und zu reinigen
  • Leistungsstarke Heizelemente ermöglichen eine schnelle Erwärmung
  • Die schnelle Kühlung erfolgt durch Wasserzirkulation und unterstützt den Druck direkt an den Außenwänden des Mediengefäßes mit sterilisiertem, entmineralisiertem Wasser
  • Wasser wird durch Plattenwärmetauscher mit Wasseranschluss auf Kühltemperatur gebracht
  • Die gesamte Verarbeitungszeit einschließlich Erhitzen, Sterilisieren und Kühlen auf 50° C beträgt 60-120 Minuten, je nach Gefäßgröße, Medienmenge und Temperatur des Kühlwassers
  • Durch den Auflagedruck wird ein Überkochen bzw. Aufschäumen von Medien vermieden
  • Integrierter Luftkompressor
Spezifikation
Spezifikation
16 A
11.6 Zoll
Vorbereiten und Sterilisieren mikrobiologischer Medien
220 – 240 V (einphasig), 50/60 Hz, 16 A
222 mm-Innengefäß
8,7 in.-Innengefäß
3,6 kW
17 l
296 mm
MediaPrep
250 mm
9.8 Zoll
50/60 Hz
550 x 655 x 530 mm (21,6 x 25,7 x 20,8 in.)