Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
11.60 € - 467.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 51 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Material Temperaturbereich (metrisch) Display Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Temperaturbereich (metrisch) Display Preis Menge & Verfügbarkeit  
11760889
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05STHERGAD02P1_CLEAN
Polyester Film, Acrylklebstoff 37 bis 46 °C 37/40/43/46/49°C Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11780889
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGCD01P1
Polyesterfilm, Acrylklebstoff 77 bis 99 °C 77/82/88/93/99 °C
14.70 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11790889
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGDD01P1
Polyesterfilm, Acrylklebstoff 104 bis 127 °C 104/110/116/121/127 °C
14.70 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11700899
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGED01P1
Polyesterfilm, Acrylklebstoff 132 bis 154 °C 132/138/143/149/154 °C
14.05 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11720899
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGGD01P1
Polyimidfolie, Acrylklebstoff 188 bis 210 °C 188/193/199/204/210 °C
16.15 €
10 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17797514
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGHD01P1
Kaladex Folie, Acrylklebstoff 216°C bis 249°C Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11740899
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGID01P1
Polyimidfolie, Acrylklebstoff 249 bis 290 °C 249/254/260/280/290 °C
16.15 €
10 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11770889
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGBD01P1
Polyesterfilm, Acrylklebstoff 49 bis 71 ° °C 49/54/60/65/71 °C
14.05 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17787514
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
M05STHRGFD01P1
Polyesterfolie, Acrylklebstoff 160°C bis 182°C 160/166/171/177/182°C Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Selbstklebend
  • Dezent
  • Irreversibel
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
51 mm
18 mm
Wachs-Schmelz-Technologie
0,7 in.
0.7 in.
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Dual °C (°F)
Single-use
2 in.
40 bis 60%
2 bis 5 s
9 g
Irreversible Temperaturanzeige
Yes
18 mm